Läs mer
Pyridin-3,4-dikarboxylsyraanhydrid, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11469672
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11469672 1 g 1g
11479672 5 g 5g
11489672 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11469672 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A10771.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 4664-08-8 | C7H3NO3 | 149.11 g/mol
Pyridin-3,4-dikarboxylsyraanhydrid är en viktig organisk mellanprodukt. Det används inom jordbrukskemikalier, läkemedel och färgämnen.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användningsområden
Pyridin-3,4-dikarboxylsyraanhydrid är en viktig organisk mellanprodukt. Det används inom jordbrukskemikalier, läkemedel och färgämnen.
Löslighet
Bryts ner i vatten.
Anmärkningar
Håll behållaren tätt försluten. Förvara svalt, torrt i väl tillslutna behållare. Inkompatibel med baser och oxidationsmedel. Den är känslig för fukt.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 4664-08-8
Molekylformel C7H3NO3
Molekylvikt (g/mol) 149.11
MDL-nummer MFCD00010680
InChI-nyckel KFKMGUPDWTWQFM-UHFFFAOYSA-N
Synonym furo 3,4-c pyridine-1,3-dione, 3,4-pyridinedicarboxylic anhydride, pyridine-3,4-dicarboxylic anhydride, 3,4-pyridinedicarboxylic acid anhydride, 1h,3h-furo 3,4-c pyridine-1,3-dione, cinchomeronic anhydride, pyridine-3,4-dicarboxylicanhydride, 1,3-dihydrofuro 3,4-c pyridine-1,3-dione, furano 3,4-c pyridine-1,3-dione, 3,4-pyridinecarboxylic acid anhydride
PubChem CID 278398
IUPAC-namn furo[3,4-c]pyridin-1,3-dion
LEDER C1=CN=CC2=C1C(=O)OC2=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Pyridine-3,4-dicarboxylic anhydride
Smältpunkt 75°C to 79°C
Kvantitet 1 g
Känslighet Moisture sensitive
Löslighetsinformation Decomposes in water.
Formel vikt 149.11
Procent renhet 97%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.