Läs mer
Pyridine-3,5-dicarboxamide, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Pyridine-3,5-dicarboxamide |
| Kvantitet | 10 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C7H7N3O2/c8-6(11)4-1-5(7(9)12)3-10-2-4/h1-3H,(H2,8,11)(H2,9,12) |
| Formel vikt | 165.0538 |