Läs mer
Pyridin-3-boronsyra
Produktkod. 11348126
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11348126 5 g 5g
11338126 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11348126 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L15040.06
 Begränsad artikel
Request Bulk or Custom Format
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
CAS: 1692-25-7 | C5H6BNO2 | 122,92 g/mol
Reaktant som används för framställning av fosfinfria Suzuki-Miyaura-korskopplingsreaktioner, regioselektiv Suzuki-Miyaura-koppling och tandem-palladiumkatalyserad intermolekylär aminokarbonylering och annulering, N-arylering med användning av kopparacetylacetonatkatalys, kopparmedierad elektrocyanering av bensinrik cyanering och bensenregioser. poly(fenylpyridyl)-kedjor genom Suzuki-koppling och Oligopyridyl-foldamer som efterliknar a-helix twist.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användningsområden Reaktant som används för framställning av fosfinfria Suzuki
-Miyaura-korskopplingsreaktioner, regioselektiv Suzuki-Miyaura-koppling och tandem-palladiumkatalyserad intermolekylär aminokarbonylering och annulering, N-arylering med användning av kopparacetylacetonatkatalys, kopparmedierad elektrolytisk cyanering av bensin och regionarylering, ny elektrolytisk cyanering och regionarylering. poly(fenylpyridyl)-kedjor genom Suzuki-koppling och Oligopyridyl-foldamer som efterliknar a-helix twist.
Löslighet Något löslig i
metanol.
Anmärkningar
Förvaras svalt. Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och väl ventilerad plats. Förvaras åtskilt från oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1692-25-7
Molekylformel C5H6BNO2
Molekylvikt (g/mol) 122.92
MDL-nummer MFCD00674177
InChI-nyckel ABMYEXAYWZJVOV-UHFFFAOYSA-N
Synonym pyridine-3-boronic acid, 3-pyridylboronic acid, 3-pyridineboronic acid, pyridin-3-yl boronic acid, 3-pyridinylboronic acid, pyridin-3-yl-3-boronic acid, 3-pyridineboric acid, 3-pyridinebornic acid, pyridyl-3-boronic acid, pyridine 3-boronic acid
PubChem CID 2734378
IUPAC-namn pyridin-3-ylboronsyra
LEDER OB(O)C1=CC=CN=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Pyridine-3-boronic acid
Smältpunkt >300 °C
Kvantitet 5 g
Beilstein 471943
Löslighetsinformation Lätt löslig i metanol.
Formel vikt 122.92
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.