Läs mer
Pyridin-3-karboxamidinhydroklorid 0,5 hydrat, 95 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10118164
Change view
Kvantitet:
5 g
10 g
25 g
Förpackningsstorlek:
10g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
10118164 5 g 5g
10453373 10 g 10g
10091044 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10118164 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer MO07766DE
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 22-09-2026
Kemiska identifierare
CAS 871825-82-0
Molekylformel C12H18Cl2N6O
Molekylvikt (g/mol) 333.217
InChI-nyckel AOHLMHDFGXVZAQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym pyridine-3-carboximidamide hemihydrate hydrochloride
PubChem CID 90477204
IUPAC-namn pyridin-3-karboximidamid;hydrat;dihydroklorid
LEDER C1=CC(=CN=C1)C(=N)N.C1=CC(=CN=C1)C(=N)N.O.Cl.Cl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Pyridine-3-carboxamidine hydrochloride 0.5 hydrate
Analysprocentintervall 95%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 5 g
Formel vikt 166.61
Procent renhet 95%