Läs mer
pyridine-3-sulfonamide, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | pyridine-3-sulfonamide |
| Kvantitet | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C5H6N2O2S/c6-10(8,9)5-2-1-3-7-4-5/h1-4H,(H2,6,8,9) |
| Formel vikt | 158.015 |