Läs mer
Pyridin-3-sulfonylkloridhydroklorid, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 15790879 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15790879 5 g 5g
15700889 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15790879 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 451480050
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 21-12-2026
CAS: 42899-76-3 | C5H4ClNO2S·ClH | 214.07 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 42899-76-3
Molekylformel C5H4ClNO2S·ClH
Molekylvikt (g/mol) 214.07
InChI-nyckel VIVPWOMJFLICOZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym pyridine-3-sulfonyl chloride hydrochloride, pyridine-3-sulfonyl chloride hcl, 3-pyridinesulfonyl chloride hydrochloride, pyridine-3-sulphonyl chloride hydrochloride, 3-pyridinesulfonyl chloride, hcl, 3-pyridinesulfonyl chloride, hydrochloride, 3-pyridylsulfonyl chloride hydrochloride, pyridine-3-sulfonylchloride hydrochloride, pyridin-3-ylsulfonyl chloride hydrochloride, 3-pyridylsulfonylchloride hcl
PubChem CID 12571517
IUPAC-namn pyridin-3-sulfonylklorid; hydroklorid
LEDER C1=CC(=CN=C1)S(=O)(=O)Cl.Cl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Pyridine-3-sulfonyl chloride hydrochloride
Smältpunkt 144,0 °C till 145,0 °C
Elementaranalys 26,37 till 29,74% (C) 2,21 till 2,50% (H) 6,15 till 6,94% (N)
Infrarött spektrum Autentisk
Analysprocentintervall 94 % min. som dietylsulfonamid (HPLC)
Kvantitet 5 g
Formel vikt 214.07
Procent renhet 95%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.