Läs mer
pyridin-3-sulfonylkloridhydroklorid, 95 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10634385
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
10 g
Förpackningsstorlek:
10g
1g
250mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10634385 10 g 10g
10620895 250 mg 250mg
10104542 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10634385 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer CC04103EA
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 08-12-2026
Kemiska identifierare
CAS 42899-76-3
Molekylformel C5H5Cl2NO2S
Molekylvikt (g/mol) 214.06
InChI-nyckel VIVPWOMJFLICOZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym pyridine-3-sulfonyl chloride hydrochloride, pyridine-3-sulfonyl chloride hcl, 3-pyridinesulfonyl chloride hydrochloride, pyridine-3-sulphonyl chloride hydrochloride, 3-pyridinesulfonyl chloride, hcl, 3-pyridinesulfonyl chloride, hydrochloride, 3-pyridylsulfonyl chloride hydrochloride, pyridine-3-sulfonylchloride hydrochloride, pyridin-3-ylsulfonyl chloride hydrochloride, 3-pyridylsulfonylchloride hcl
PubChem CID 12571517
IUPAC-namn pyridin-3-sulfonylklorid; hydroklorid
LEDER C1=CC(=CN=C1)S(=O)(=O)Cl.Cl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Pyridine-3-sulfonyl chloride hydrochloride
Analysprocentintervall 95%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 10 g
Formel vikt 214.07
Procent renhet 95%