Läs mer
Pyridin-4-borsyra, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10337853
Change view
Kvantitet:
1 g
10 g
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Unit Size:
10g
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Kvantitet Förpackning unitSize
10337853 1 g Bärnstensfärgad glasflaska 1g
10503153 10 g Bärnstensfärgad glasflaska 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Product Code. 10337853 Supplier Thermo Scientific Maybridge Supplier No. CC04212DA
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Chemical Identifiers
CAS 1692-15-5
Molekylformel C5H6BNO2
Molekylvikt (g/mol) 122.92
MDL-nummer MFCD01074545
InChI-nyckel QLULGIRFKAWHOJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym pyridine-4-boronic acid, 4-pyridineboronic acid, 4-pyridylboronic acid, pyridin-4-yl boronic acid, 4-pyridinylboronic acid, pyridin-4-yl-4-boronic acid, 4-pyridinebornic acid, pyridyl-4-boronic acid, 4-pyridinyl boronic acid, pyridine-4-ylboronic acid
PubChem CID 2734379
LEDER OB(O)C1=CC=NC=C1
Specifications
Kemiskt namn eller material Pyridin-4-ylboronic acid
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 1 g
IUPAC-namn (pyridin-4-yl)borsyra
Formel vikt 122.92
Procent renhet 97%