Läs mer
Pyridin-4-borsyra, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10503153
Change view
Kvantitet:
1 g
10 g
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Förpackningsstorlek:
10g
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10503153 10 g Bärnstensfärgad glasflaska 10g
10337853 1 g Bärnstensfärgad glasflaska 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10503153 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer CC04212EA
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 15-01-2027
Kemiska identifierare
CAS 1692-15-5
Molekylformel C5H6BNO2
Molekylvikt (g/mol) 122.92
MDL-nummer MFCD01074545
InChI-nyckel QLULGIRFKAWHOJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym pyridine-4-boronic acid, 4-pyridineboronic acid, 4-pyridylboronic acid, pyridin-4-yl boronic acid, 4-pyridinylboronic acid, pyridin-4-yl-4-boronic acid, 4-pyridinebornic acid, pyridyl-4-boronic acid, 4-pyridinyl boronic acid, pyridine-4-ylboronic acid
PubChem CID 2734379
LEDER OB(O)C1=CC=NC=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Pyridin-4-ylboronic acid
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 10 g
IUPAC-namn pyridin-4-ylboronsyra
Formel vikt 122.92
Procent renhet 97%