Läs mer
Pyridin-4-borsyra hydroklorid, 95 %
Produktkod. 15489397
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15489397 5 g 5g
15479397 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15489397 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H52648.06
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 19-10-2026
CAS: 913835-65-1 | C5H7BClNO2 | 159,38 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 913835-65-1
Molekylformel C5H7BClNO2
Molekylvikt (g/mol) 159.38
MDL-nummer MFCD06201888
InChI-nyckel NCZXYQJUECNKAD-UHFFFAOYSA-N
Synonym pyridine-4-boronic acid hydrochloride, pyridin-4-ylboronic acid hydrochloride, pyridine-4-boronic acid, hcl, 4-pyridineboronic acid, hydrochloride, pyridine-4-boronic acid hcl, pyridine-4-boronic acid-hydrogen chloride, boronicacid, b-4-pyridinyl-, hydrochloride 1:1, c5h6bno2.hcl, pyridineboronic acid, 4-, hcl, 4-pyridineboronic acid, hcl
PubChem CID 44118740
IUPAC-namn pyridin-4-ylboronsyra;hydroklorid
LEDER Cl.OB(O)C1=CC=NC=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Pyridine-4-boronic acid hydrochloride
Smältpunkt 340 °C
Kvantitet 5 g
Formel vikt 159.38
Procent renhet 95%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.