Läs mer
Pyridin-4-boronsyra pinacol ester, 98%, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11304805
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11304805 1 g 1g
11314805 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11304805 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L17854.03
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 181219-01-2 | Molekylformel: C11H16BNO2 | Molekylvikt: 205,06 g/mol
Det används vid syntes av nya pyridazino[4,5-b]indol-4-one- och pyridazin-3(2H)-1-analoger som DYRK1A-hämmare.
Denna Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av produktportföljen Alfa Aesar . Viss dokumentation och etikettinformation kan hänvisa till det äldre varumärket. Den ursprungliga Alfa Aesar produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals.
Användningsområden
Det används vid syntes av nya pyridazino[4,5-b]indol-4-one- och pyridazin-3(2H)-1-analoger som DYRK1A-hämmare.
Löslighet
Olöslig i vatten.
Anteckningar
Förvara den bort från oxidationsmedel. Håll behållaren tätt stängd och placera den i ett svalt, torrt och välventilerat tillstånd.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 181219-01-2
Molekylformel C11H16BNO2
Molekylvikt (g/mol) 205.06
MDL-nummer MFCD01319051
InChI-nyckel NLTIETZTDSJANS-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl pyridine, 4-pyridineboronic acid pinacol ester, pyridine-4-boronic acid pinacol ester, 4-pyridylboronic acid pinacol ester, pyridine-4-boronic acid, pinacol ester, 4-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl pyridine, pyridine-4-boronic pinacolate, pyridine-4-boronic acid pinacol cyclic ester, 2-4-pyridyl-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane, pyridine-4-boronic pinacol ester
PubChem CID 2734648
IUPAC-namn 4-(4,4,5,5-tetrametyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)pyridin
LEDER CC1(C)OB(OC1(C)C)C1=CC=NC=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Pyridine-4-boronic acid pinacol ester
Smältpunkt 150 °C till 152 °C
Kvantitet 1 g
Beilstein 7919059
Löslighetsinformation Olöslig i vatten.
Formel vikt 205.07
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.