Läs mer
Pyridin-4-karbonitril, Mikromol™
Produktkod. 17951366
Change view
Kvantitet:
25 mg
100 mg
4 x 25 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
17951366 100 mg
17990746 25 mg
30463762 4 x 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 17951366 Leverantör Mikromol Leverantörsnummer MM0845.03
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 18-01-2027
Discover Mikromol – din pålitliga källa för högkvalitativa läkemedelsreferensstandarder. Stöder noggrann, regelrätt analys med material som är ackrediterat 17034 ISO och utformat för att säkerställa förtroende för varje resultat.
Pyridin-4-karbonitril
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Pyridine-4-carbonitrile
CAS 100-48-1
Analyt- eller komponentnamn Pyridine-4-carbonitrile
Frakt skick Rumstemperatur
Molekylformel C6 H4 N2
Certifikat och efterlevnad ISO 9001
Synonym 4-Pyridinecarbonitrile, Isonicotinonitrile (6CI,8CI), 4-Azabenzonitrile, 4-Cyanopyridine, 4-Pyridinenitrile, 4-Pyridyl cyanide, 4-Pyridylcarbonitrile, Isonicotinic acid nitrile, NSC 60681, gamma-Cyanopyridine, Fampridine Impurity 2, Ethionamide Impurity B, Isoniazid Impurity C
InChI formel InChI=1S/C6H4N2/c7-5-6-1-3-8-4-2-6/h1-4H
LEDER N#Cc1ccncc1
IUPAC-namn Pyridin-4-karbonitril
Molekylvikt (g/mol) 104.11
Kvantitet 100 mg
Formel vikt 104,0374 g/mol