Läs mer
Pyridin-4-karbonitril, Mikromol™
Beskrivning
Pyridin-4-karbonitril, Mikromol
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Pyridine-4-carbonitrile |
| CAS | 100-48-1 |
| Analyt- eller komponentnamn | Pyridine-4-carbonitrile |
| Frakt skick | Rumstemperatur |
| Molekylformel | C6 H4 N2 |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 9001 |
| Synonym | 4-Pyridinecarbonitrile, Isonicotinonitrile (6CI,8CI), 4-Azabenzonitrile, 4-Cyanopyridine, 4-Pyridinenitrile, 4-Pyridyl cyanide, 4-Pyridylcarbonitrile, Isonicotinic acid nitrile, NSC 60681, gamma-Cyanopyridine, Fampridine Impurity 2, Ethionamide Impurity B, Isoniazid Impurity C |
| InChI formel | InChI=1S/C6H4N2/c7-5-6-1-3-8-4-2-6/h1-4H |
| Lösningstyp | Snyggt |
| LEDER | N#Cc1ccncc1 |
| Visa mer |