Läs mer
Pyridin-4-karboxaldehyd, 97 %
Produktkod. 11463404
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
500 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11463404 500 g 500g
11443404 25 g 25g
11453404 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regleringsinformation: Denna produkt är en isolerad mellanprodukt som transporteras i enlighet med förordning (EG) nr 1907/2006 (REACH). Alla kunder måste fylla i en deklaration före leverans.
Produktkod. 11463404 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A10656.36
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 23-09-2026
Regleringsinformation: Denna produkt är en isolerad mellanprodukt som transporteras i enlighet med förordning (EG) nr 1907/2006 (REACH). Alla kunder måste fylla i en deklaration före leverans.
CAS: 872-85-5 | C6H5NO | 107,112 g/mol
Pyridin-4-karboxaldehyd är en heterocyklisk byggsten som används för syntes av olika farmaceutiska föreningar, såsom nya 1,4-dihydropyridin-4-yl-fenoxiacetohydrazoner, med antikonvulsiva och antiinflammatoriska egenskaper.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användningsområden Pyridin-4-karboxaldehyd är en heterocyklisk byggsten som används för syntes av olika farmaceutiska föreningar, såsom nya 1,4-dihydropyridin-
4-yl-fenoxiacetohydrazoner, med antikonvulsiva och antiinflammatoriska egenskaper.
Löslighet Lösligt i vatten (20 mg/ml
vid 20 C), etanol och °aceton.
Anmärkningar
Den är luft- och ljuskänslig. Inkompatibel med oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 872-85-5
Molekylformel C6H5NO
Molekylvikt (g/mol) 107.112
MDL-nummer MFCD00006425
InChI-nyckel BGUWFUQJCDRPTL-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-pyridinecarboxaldehyde, isonicotinaldehyde, 4-formylpyridine, isonicotinic aldehyde, p-pyridinealdehyde, pyridine-4-carboxaldehyde, 4-pyridinealdehyde, 4-pyridylaldehyde, 4-pyridinecarbaldehyde, pyridine-4-aldehyde
PubChem CID 13389
IUPAC-namn pyridin-4-karbaldehyd
LEDER C1=CN=CC=C1C=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Pyridine-4-carboxaldehyde
Smältpunkt -4 °C
Densitet 1.132
Kokpunkt 198 °C
Flampunkt 75 °C (167 °F)
Brytningsindex 1.544
Kvantitet 500 g
Beilstein 105342
Känslighet Luft- och ljuskänslig
Löslighetsinformation Löslig i vatten (20 mg/ml vid 20 °C), etanol och aceton.
Formel vikt 107.11
Procent renhet 97%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.