Läs mer
Pyridin-4-karboxaldoxim, 97 %
Beskrivning
Det används som en mellanprodukt för bis(hydroxiiminometylpyridinium)butener och som reaktiverare av klorpyrifoshämmat acetylkolinesteras. Det används också vid kromatografisk separation och NMR-karakterisering av isomererna av 1,1a-metylenbis{4-[(hydroxiimino)metyl]pyridinium)diklorid.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Det används som en mellanprodukt för bis(hydroxiiminometylpyridinium)butener och som reaktiverare av klorpyrifoshämmat acetylkolinesteras. Det används också vid kromatografisk separation och NMR-karakterisering av isomererna av 1,1′ -Metylenbis{4-[(hydroxiimino)metyl]pyridinium)diklorid.
Löslighet
Lösligt i vatten vid 20 °C 10 g/L. Löslig i DMSO och metanol.
Anmärkningar
Förvaras åtskilt från oxidationsmedel. Förvara behållaren väl tillsluten och placera den i ett svalt, torrt och väl ventilerat tillstånd.
Specifikationer
Tekniske data
| Kemiskt namn eller material | Pyridine-4-carboxaldoxime |
| Smältpunkt | 130 °C till 133 °C |
| Kvantitet | 100 g |
| Beilstein | 2079 |
| Löslighetsinformation | Löslig i vatten vid 20 °C 10 g/L. Löslig i DMSO och metanol. |
| Formel vikt | 122.13 |
| Procent renhet | 97% |
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.
Anmärkningar
Hygroskopisk. Inkompatibel med syraklorider, syraanhydrider, oxidationsmedel, klorformater och reduktionsmedel.
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.