Läs mer
Pyridin-4-karboximidamidhydroklorid, 95 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10661483
Change view
Kvantitet:
5 g
10 g
50 g
Förpackningsstorlek:
10g
50g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
10661483 10 g 10g
10712967 5 g 5g
10748455 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10661483 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer CD05159EA
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Kemiska identifierare
CAS 6345-27-3
Molekylformel C6H8ClN3
Molekylvikt (g/mol) 157.60
MDL-nummer MFCD00040385
InChI-nyckel IONKMFGAXKCLMI-UHFFFAOYSA-N
Synonym isonicotinimidamide hydrochloride, pyridine-4-carboximidamide hydrochloride, 4-amidinopyridine hydrochloride, isonicotinamidine hydrochloride, pyridine-4-carboxamidine hydrochloride, 4-pyridinecarboximidamide hydrochloride, 4-pyridinecarboximidamide, monohydrochloride, isonicotinamidine, hydrochloride, 4-amidino-pyridine hydrochloride, pyridine-4-carboxamidine, chloride
PubChem CID 2776844
IUPAC-namn pyridin-4-karboximidamid; hydroklorid
LEDER Cl.NC(=N)C1=CC=NC=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Pyridine-4-carboximidamide hydrochloride
CAS Min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analysprocentintervall 95%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 10 g
Formel vikt 157.6
Procent renhet 95%