Läs mer
Pyridin-4-karboximidamidhydroklorid, 95 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10712967
Change view
Kvantitet:
5 g
10 g
50 g
Förpackningsstorlek:
10g
50g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
10712967 5 g 5g
10661483 10 g 10g
10748455 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10712967 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer CD05159DE
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 22-09-2026
Kemiska identifierare
CAS 6345-27-3
Molekylformel C6H8ClN3
Molekylvikt (g/mol) 157.60
MDL-nummer MFCD00040385
InChI-nyckel IONKMFGAXKCLMI-UHFFFAOYSA-N
Synonym isonicotinimidamide hydrochloride, pyridine-4-carboximidamide hydrochloride, 4-amidinopyridine hydrochloride, isonicotinamidine hydrochloride, pyridine-4-carboxamidine hydrochloride, 4-pyridinecarboximidamide hydrochloride, 4-pyridinecarboximidamide, monohydrochloride, isonicotinamidine, hydrochloride, 4-amidino-pyridine hydrochloride, pyridine-4-carboxamidine, chloride
PubChem CID 2776844
IUPAC-namn pyridin-4-karboximidamid; hydroklorid
LEDER Cl.NC(=N)C1=CC=NC=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Pyridine-4-carboximidamide hydrochloride
CAS Min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analysprocentintervall 95%
Kvantitet 5 g
Formel vikt 157.6
Procent renhet 95%