Läs mer
Pyridin, Honeywell Burdick & Jackson™ Biosyn™
Produktkod. 16801250
Change view
:
Glasflaska (2,5 L)
Produktkod.
16801250 Glasflaska (2,5 L)
1 options
Produktkod. 16801250 Leverantör Honeywell Burdick & Jackson Leverantörsnummer BB3334X2.5L
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
För biosyntes och tillämpningar som kräver låg vattenhalt,> 99,8% renhet.
  • Ultralåga vattenspecifikationer
  • Låga aminspecifikationer
  • Låga partikelhalter
  • Hög lösningsmedelsrenhet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Smältpunkt -41.55°C
Färg Färglös
Densitet 0.983 g/cm3 (20°C)
Kvantitet 1 Ea.
Explosionsgräns 1.8% (V)
Flampunkt 20°C
Förpackning Glasflaska
Fysisk form Vätska
Produktlinje BioSyn
Brytningsindex 1.5085 to 1.5109 (20°C)
Ångtryck 20 hPa (20°C)
UN-nummer UN1282
Löslighetsinformation Completely Soluble (in water)
Procent renhet >99.8%
Kvalitet Lågt vatten