Läs mer
Pyridin, 99,5 %, Extra torrt, AcroSeal™
Produktkod. 10400374 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
100 mL
1 L
2.5 L
Förpackning:
AcroSeal™ Glasflaska
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
1 L
2.5 L
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10400374 2.5 L Glasflaska 2.5 L
10113641 100 mL AcroSeal™ Glasflaska -
10502192 1 L AcroSeal™ Glasflaska 1 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regleringsinformation: Denna produkt är en isolerad mellanprodukt som transporteras i enlighet med förordning (EG) nr 1907/2006 (REACH). Alla kunder måste fylla i en deklaration före leverans.
Produktkod. 10400374 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 339420025
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    7360.00 SEK
    7144.13 SEK / 2.5 L
    Save 215.87 SEK
    2% Av
 Begränsad artikel
I lager
Regleringsinformation: Denna produkt är en isolerad mellanprodukt som transporteras i enlighet med förordning (EG) nr 1907/2006 (REACH). Alla kunder måste fylla i en deklaration före leverans.
Pyridin, 99,5%, C5H5N, CAS-nummer-110-86-1, azabsen, azin, caswell nr 717, piridina, piridina italiensk, pirydyna, pirydyna, polsk, pyridin, pyridin tyska, rcra avfallsnummer u196, 2,5L, 20, 181, 115,0 grader. C till 116,0 grader. C, CHEBI:16227, Färglös, 0,9780g/ml | CAS: 110-86-1 | C5H5N | 79,102 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 110-86-1
Molekylformel C5H5N
Molekylvikt (g/mol) 79.102
MDL-nummer MFCD00011732
InChI-nyckel JUJWROOIHBZHMG-UHFFFAOYSA-N
Synonym azabenzene, azine, pyridin, piridina, pirydyna, pyridin german, pirydyna polish, piridina italian, rcra waste number u196, caswell no. 717
PubChem CID 1049
ChEBI CHEBI:16227
IUPAC-namn pyridin
LEDER C1=CC=NC=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Pyridine
Smältpunkt -42,0 °C
Färg Färglös
Densitet 0.9780g/mL, 0.978
Kvantitet 2.5 L
Flampunkt 17 °C
Infrarött spektrum Autentisk
Förpackning Glasflaska
Fysisk form Vätska
Brytningsindex 1,5085 till 1,5105
Rester efter avdunstning 0,001 % max.
Analysprocentintervall 99.5%
Viskositet 0,95 mPa (20 °C)
Vatten 0,005 % Max.
Beilstein 20, 181
Fieser 01,958; 02,349; 04,414; 06,497; 11,448; 12,416; 13,293; 15,1; 17,153
Merck Index 15, 8081
Kokpunkt 115,0 °C till 116,0 °C
Löslighetsinformation Löslighet i vatten: löslig. Andra lösligheter: lösliga i alkohol, eter och de flesta andra vanliga, organiska lösningsmedel
Formel vikt 79.1
Procent renhet 99.5%
Kvalitet Extra torr
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Pyridine
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Brandfarlig vätska Kategorija 2
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
Faroangivelser
  • H225-Mycket brandfarlig vätska och ånga.
  • H312-Skadligt vid hudkontakt.
  • H332-Skadligt vid inandning.
  • H302-Skadligt vid förtäring.
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/tvål.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P240-Jorda/potentialförbind behållare och mottagarutrustning.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.