Läs mer
Pyridin, 99+%, extra rent, icke-vattenhaltig titreringsgrad
Produktkod. 10721642 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
250 g
1 kg
2.5 kg
Förpackning:
EcoSafPak™ Glasflaska
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
1kg
2.5kg
250g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10721642 250 g EcoSafPak™ Glasflaska 250g
10055950 1 kg Glasflaska 1kg
10606804 2.5 kg Glasflaska 2.5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10721642 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 418532500
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1035.00 SEK
    951.44 SEK / 250g
    Save 83.56 SEK
    8% Av
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 110-86-1 | C5H5N | 79,102 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 110-86-1
Molekylformel C5H5N
Molekylvikt (g/mol) 79.102
MDL-nummer MFCD00011732
InChI-nyckel JUJWROOIHBZHMG-UHFFFAOYSA-N
Synonym azabenzene, azine, pyridin, piridina, pirydyna, pyridin german, pirydyna polish, piridina italian, rcra waste number u196, caswell no. 717
PubChem CID 1049
ChEBI CHEBI:16227
IUPAC-namn pyridin
LEDER C1=CC=NC=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Pyridine
Smältpunkt -42,0 °C
Densitet 0.9780g/mL, 0.978
Kvantitet 250 g
Flampunkt 17 °C
Infrarött spektrum Autentisk
Förpackning EcoSafPak™ Glasflaska
Fysisk form Vätska
Brytningsindex 1,5085 till 1,5105
Rester efter avdunstning 0,002% max.
Analysprocentintervall 99+%
Ångtryck Ångtryck: 20 mbar vid 20 °C
Viskositet 0,95 mPa (20 °C)
Vatten 0,1 % max. (Koulometrisk)
Beilstein 20, 181
Fieser 01,958; 02,349; 04,414; 06,497; 11,448; 12,416; 13,293; 15,1; 17,153
Merck Index 15, 8081
Kokpunkt 115,0 °C till 116,0 °C
Löslighetsinformation Löslighet i vatten: löslig. Andra lösligheter: lösliga i alkohol, eter och de flesta andra vanliga, organiska lösningsmedel
Formel vikt 79.1
Procent renhet ≥99%
Kvalitet Extra ren
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Pyridine
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Brandfarlig vätska Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
Faroangivelser
  • H225-Mycket brandfarlig vätska och ånga.
  • H302-Skadligt vid förtäring.
  • H312-Skadligt vid hudkontakt.
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H332-Skadligt vid inandning.
Skyddsangivelse
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P312-Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: Pyridine
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.