Läs mer
Pyridin,> 99 %, MP Biomedicals™
Produktkod. 11464231 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Kvantitet:
250 mL
Förpackningsstorlek:
250ml
Produktkod. Kvantitet unitSize
11464231 250 mL 250ml
1 options
Produktkod. 11464231 Leverantör MP Biomedicals Leverantörsnummer 0215198383
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Pyridin fungerar som lösningsmedel för vattenfria mineralsalter, organiska och oorganiska föreningar.
  • Pyridin är en syntetisk mellanprodukt i laboratorier och industri.
  • Dess svagt basiska natur gör det möjligt för den att fungera som en protonacceptor i sura basreaktioner och att bilda salter med starka syror.
  • Vid acylering av alkoholer kan pyridin fungera som en nukleofil katalysator.
  • Olika rapporter har beskrivit användningen av pyridin för att framställa sådana föreningar som indanoner, 2-cyklopentenoner, polykarbonater, symmetriska aromatiska trisulfider och tetrasulfider, och kalcium-η 2-pyrazolatokomplex.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Pyridine
CAS 110-86-1
Färg Färglös till gul
Densitet 0.982 (water = 1)
Analysprocentintervall >99%
Molekylformel C5H5N
Kvantitet 250 mL
Synonym azabenzene, azine, pyridin, piridina, pirydyna, pyridin german, pirydyna polish, piridina italian, rcra waste number u196, caswell no. 717
InChI-nyckel JUJWROOIHBZHMG-UHFFFAOYSA-N
LEDER C1=CC=NC=C1
IUPAC-namn pyridin
Molekylvikt (g/mol) 79.102
PubChem CID 1049
ChEBI CHEBI:16227
Formel vikt 79.1
Fysisk form Vätska
Visa mer Visa mindre
Om inget annat anges är MP Biomedicals produkter endast avsedda för forskning eller vidare tillverkning, inte för direkt mänsklig användning.