Läs mer
Pyridin,≥ 99 %, reagenskvalitet, Honeywell™
Handla allt Honeywell Research Chemicals Produkter
Kvantitet:
250 mL
500 mL
1 L
2.5 L
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
1 L
2.5 L
250ml
500ml
Beskrivning
- ≥95 % för allmänt laboratoriebruk.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Pyridine |
| pH | 8.8 (at 20°C) |
| Smältpunkt | -42°C |
| Färg | Färglös |
| Densitet | 0.978g/mL at 25°C |
| Kokpunkt | 115°C (1013 hPa) |
| Kvantitet | 2.5 L |
| Explosionsgräns | 0.124 |
| Flampunkt | 17°C (62.6°F) |
| Tändpunkt | 899°F |
| Visa mer |