Läs mer
Pyridine, ≥99%, Reagent Grade, Honeywell™
Produktkod. 15693660 Handla allt Honeywell Research Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 L
Förpackning:
Glass Bottle
Förpackningsstorlek:
1 L
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
15693660 1 L Glass Bottle 1 L
1 options
Produktkod. 15693660 Leverantör Honeywell Research Chemicals Leverantörsnummer 3204981L
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Reagent Grade,≥99%
  • ≥95% for general laboratory use.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Pyridine
CAS 110-86-1
Densitet 0.978g/mL at 25°C
Kvantitet 1 L
Explosionsgräns 0.124
Flampunkt 17°C (62.6°F)
Tändpunkt 899°F
Förpackning Glass Bottle
Molekylformel C5H5N
Ångtryck 10mmHg (13.2°C), 20mmHg (25°C)
MDL-nummer MFCD00011732
UN-nummer UN1282
Beilstein 103233
Synonym azabenzene, azine, pyridin, piridina, pirydyna, pyridin german, pirydyna polish, piridina italian, rcra waste number u196, caswell no. 717
InChI-nyckel JUJWROOIHBZHMG-UHFFFAOYSA-N
LEDER C1=CC=NC=C1
IUPAC-namn pyridine
Molekylvikt (g/mol) 79.102
PubChem CID 1049
ChEBI CHEBI:16227
Formel vikt 79.1g/mol
Procent renhet ≥99%
Kvalitet ReagentPlus