Läs mer
Pyridin, 99+%, för spektroskopi
Produktkod. 10137932 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
25 mL
250 mL
1 L
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
1 L
250ml
25ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10137932 25 mL Glasflaska 25ml
10215752 250 mL Glasflaska 250ml
10718024 1 L Glasflaska 1 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10137932 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 386560250
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    325.00 SEK
    314.92 SEK / 25ml
    Save 10.08 SEK
    3% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 25-09-2026
CAS: 110-86-1 | C5H5N | 79,102 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
För UV/VIS-spektroskopi
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 110-86-1
Molekylformel C5H5N
Molekylvikt (g/mol) 79.102
MDL-nummer MFCD00011732
InChI-nyckel JUJWROOIHBZHMG-UHFFFAOYSA-N
Synonym azabenzene, azine, pyridin, piridina, pirydyna, pyridin german, pirydyna polish, piridina italian, rcra waste number u196, caswell no. 717
PubChem CID 1049
ChEBI CHEBI:16227
IUPAC-namn pyridin
LEDER C1=CC=NC=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Pyridine
Smältpunkt -42,0 °C
Namnnotering 99+%
Abs. 0,022 max vid 345 nm, 0,097 max vid 340 nm, 0,301 max vid 335 nm, 1 max vid 310 nm
Densitet 0.9780g/mL, 0.978
Kvantitet 25 mL
Flampunkt 17 °C
Förpackning Glasflaska
Fysisk form Vätska
Brytningsindex 1,5085 till 1,5105
Rester efter avdunstning 0,001% max.
Analysprocentintervall 99+%
Viskositet 0,95 mPa (20 °C)
Vatten 0,05% max.
Merck Index 15, 8081
Kokpunkt 115,0 °C till 116,0 °C
Löslighetsinformation Löslighet i vatten: löslig. Andra lösligheter: lösliga i alkohol, eter och de flesta andra vanliga, organiska lösningsmedel
Formel vikt 79.1
Procent renhet ≥99%
Kvalitet Spektroskopi
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.