Läs mer
Pyridin, ACS, 99,0+%, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11313547
Kvantitet:
500 mL
1 L
4 L
4 x 1 L
Förpackningsstorlek:
1 L
4 L
500ml
Produktkod. 11313547
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 019378.K2
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Maximal nivå av föroreningar: Avdunstningsrester 0,002 %, H 2 O 0,1 %, Cl 0,001 %, SO 4 0,001 %, NH 3 0,002 %, Cu 5 ppm, Reducerande ämnen PT, Löslighet i vatten PT
Som polärt, basiskt, lågreaktivt lösningsmedel, prekursor och reagens finner pyridin ett brett spektrum av tillämpningar i läkemedel, jordbrukskemikalier och vid tillverkning av färgämnen och gummi. Vidare används det inom textilindustrin för att förbättra nätverkskapaciteten för bomull. Pyridin hittar tillämpningar i specialkemiska reagenser som Cornforth-reagens (pyridiniumdikromat, PDC), pyridiniumklorkromat (PCC), Collins-reagenset (komplex av krom(VI)oxid med pyridin) och Sarret-reagenset (komplex av krom(VI)oxid med pyridin). Pyridin är en allmänt använd ligand inom koordinationskemi. Pyridinbaserade addukter som pyridin-boran (C5H5NBH3) och pyridin-svaveltrioxid (C5H5NSO3) används i stor utsträckning på grund av deras överlägsna egenskaper i deras reaktivitet och löslighetsegenskaper.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 110-86-1
Molekylformel C5H5N
Molekylvikt (g/mol) 79.102
MDL-nummer MFCD00011732
InChI-nyckel JUJWROOIHBZHMG-UHFFFAOYSA-N
Synonym azabenzene, azine, pyridin, piridina, pirydyna, pyridin german, pirydyna polish, piridina italian, rcra waste number u196, caswell no. 717
PubChem CID 1049
ChEBI CHEBI:16227
IUPAC-namn pyridin
LEDER C1=CC=NC=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Pyridine
Smältpunkt -42°C
Färg Färglös till gul
Densitet 0.978
Kokpunkt 115°C
Kvantitet 1 L
Flampunkt 20°C (68°F)
Odör Unpleasant
Fysisk form Vätska
Brytningsindex 1.51
UN-nummer UN1282
Beilstein 103233
Merck Index 14,7970
Löslighetsinformation Miscible with water,alcohol,ether,pet ether,and oils.
Formel vikt 79.1
Procent renhet ≥99.0%
Kvalitet ACS
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Pyridine
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Brandfarlig vätska Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
Faroangivelser
  • H225-Mycket brandfarlig vätska och ånga.
  • H302-Skadligt vid förtäring.
  • H312-Skadligt vid hudkontakt.
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H332-Skadligt vid inandning.
Skyddsangivelse
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P312-Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Innehåller: Pyridine
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.