Läs mer
Pyridin, ACS-reagens,≥ 99 %, Honeywell™ Riedel-de Haën™
Beskrivning
ACS LÖSNINGSMEDDEL FÖR ALLMÄN ANVÄNDNING
- prisvärd lösning för applikationer som HPLC i preparativ skala, rengöring och organisk syntes
- lämplig för mindre krävande tillämpningar som rutinmässig isokratisk HPLC
- variationer och minskade problem som kan spåras till lösningsmedelskontamination
- alla lösningsmedel är testade för att uppfylla ACS allmänna användningsspecifikationer
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Pyridine |
| pH | 8.8 (at 20°C) |
| Smältpunkt | -42°C |
| Färg | Färglös |
| Densitet | 0.978g/mL at 25°C |
| Kvantitet | 2.5 L |
| Explosionsgräns | 1.8% to 12.4% (V) |
| Flampunkt | 17°C (62.6°F) |
| Tändpunkt | 899°F |
| Odör | Unpleasant |
| Visa mer |