Läs mer
Pyridin, vattenfritt vattenfritt, 99,5+%, förpackat under argon i återförslutningsbara ChemSeal™ flaskor
Beskrivning
Pyridin används i spektrofotometri och miljötester. Som polärt, basiskt, lågreaktivt lösningsmedel, prekursor och reagens hittar pyridin ett brett spektrum av tillämpningar i läkemedel, jordbrukskemikalier och vid tillverkning av färgämnen och gummi. Vidare används det inom textilindustrin för att förbättra nätverkskapaciteten för bomull. Pyridin hittar tillämpningar i specialkemiska reagenser som Cornforth-reagens (pyridiniumdikromat, PDC), pyridiniumklorkromat (PCC), Collins-reagenset (komplex av krom(VI)oxid med pyridin) och Sarret-reagenset (komplex av krom(VI)oxid med pyridin). Pyridin är en allmänt använd ligand inom koordinationskemi. Pyridinbaserade addukter såsom pyridin-boran och pyridin-svaveltrioxid används i stor utsträckning på grund av deras överlägsna egenskaper vad gäller deras reaktivitet och löslighetsegenskaper.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Pyridine |
| Smältpunkt | °C till 42 °C |
| Färg | Färglös |
| Densitet | 0.978 |
| Kvantitet | 1 L |
| Flampunkt | 20 °C (68 °F) |
| Tändpunkt | 482 °C (900 °F) |
| Odör | Obehagligt |
| Fysisk form | Vätska |
| Brytningsindex | 1.51 |
| Visa mer |
Säkerhet och hantering
- Pyridine
- Fara
- Akut toxicitet Kategorija 4
- Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
- Brandfarlig vätska Kategorija 2
- Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
- H225-Mycket brandfarlig vätska och ånga.
- H302-Skadligt vid förtäring.
- H312-Skadligt vid hudkontakt.
- H315-Irriterar huden.
- H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
- H332-Skadligt vid inandning.
- P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
- P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
- P312-Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
- MIXTURE LIST-Contain: Pyridine
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.