Läs mer
Pyridin, vattenfritt vattenfritt, 99,5+%, förpackat under argon i återförslutningsbara ChemSeal™ flaskor
Produktkod. 11390438
Change view
Kvantitet:
100 mL
1 L
Förpackningsstorlek:
1 L
100ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11390438 100 mL 100ml
11380438 1 L 1 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11390438 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 043799.AE
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 110-86-1 | C5H5N | 79,102 g/mol
Pyridin används i spektrofotometri och miljötester. Som polärt, basiskt, lågreaktivt lösningsmedel, prekursor och reagens hittar pyridin ett brett spektrum av tillämpningar i läkemedel, jordbrukskemikalier och vid tillverkning av färgämnen och gummi. Vidare används det inom textilindustrin för att förbättra nätverkskapaciteten för bomull. Pyridin hittar tillämpningar i specialkemiska reagenser som Cornforth-reagens (pyridiniumdikromat, PDC), pyridiniumklorkromat (PCC), Collins-reagenset (komplex av krom(VI)oxid med pyridin) och Sarret-reagenset (komplex av krom(VI)oxid med pyridin). Pyridin är en allmänt använd ligand inom koordinationskemi. Pyridinbaserade addukter såsom pyridin-boran och pyridin-svaveltrioxid används i stor utsträckning på grund av deras överlägsna egenskaper vad gäller deras reaktivitet och löslighetsegenskaper.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 110-86-1
Molekylformel C5H5N
Molekylvikt (g/mol) 79.102
MDL-nummer MFCD00011732
InChI-nyckel JUJWROOIHBZHMG-UHFFFAOYSA-N
Synonym azabenzene, azine, pyridin, piridina, pirydyna, pyridin german, pirydyna polish, piridina italian, rcra waste number u196, caswell no. 717
PubChem CID 1049
ChEBI CHEBI:16227
IUPAC-namn pyridin
LEDER C1=CC=NC=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Pyridine
Smältpunkt °C till 42 °C
Färg Färglös
Densitet 0,978 g/cm3 vid 20 °C
Kvantitet 100 mL
Flampunkt 20 °C (68 °F)
Tändpunkt 482 °C (900 °F)
Odör Obehagligt
Fysisk form Vätska
Brytningsindex 1.51
Analysprocentintervall >99.5%
Ångtryck 15 mm Hg vid 20 °C
Beilstein 103233
Kokpunkt 115 °C
Löslighetsinformation Blandbar med vatten, alkohol, eter, husdjurseter och oljor.
Formel vikt 79.1
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Pyridine
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Brandfarlig vätska Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
Faroangivelser
  • H225-Mycket brandfarlig vätska och ånga.
  • H302-Skadligt vid förtäring.
  • H312-Skadligt vid hudkontakt.
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H332-Skadligt vid inandning.
Skyddsangivelse
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P240-Jorda/potentialförbind behållare och mottagarutrustning.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: pyridine
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.