Läs mer
Pyridine, BAKER ANALYZED™ ACS, J.T. Baker™
Produktkod. 10655211 Handla allt J.T.Baker Produkter
Change view
2.5 L
Produktkod.
10655211 2.5 L
1 options
Produktkod. 10655211 Leverantör JT Baker Leverantörsnummer 8073.2500
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 05-10-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Överskrider ACS-specifikationerna
Specifikationer
Smältpunkt -44 °C
CAS 110-86-1
Densitet 0,983 g/cm³ (20 °C)
Kvantitet 2.5 L
Flampunkt 17 °C
Rester efter avdunstning Max. 0,002 %
Analysprocentintervall min. 99,0 %
Molekylformel C5H5N
MDL-nummer MFCD00011732
Vatten Max. 0,1 %
Kokpunkt 115 °C (10¹3 hPa)
InChI-nyckel JUJWROOIHBZHMG-UHFFFAOYSA-N
LEDER C1=CC=NC=C1
IUPAC-namn pyridin
Molekylvikt (g/mol) 79.10