Läs mer
Pyridine, Biotech Grade, ≥99.9%, Honeywell™ Burdick & Jackson™
Produktkod. 15675660
Change view
Kvantitet:
1 L
2 L
Förpackning:
Glass Bottle
Förpackningsstorlek:
1 L
2 L
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
15675660 1 L Glass Bottle 1 L
15685660 2 L Glass Bottle 2 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Reglering: Denna produkt innehåller en läkemedelsprekursor i kategori 2 enligt förordning (EG) nr 273/2004. Alla kunder måste fylla i en deklaration före leverans.
Produktkod. 15675660 Leverantör Honeywell-Burdick and Jackson Leverantörsnummer 4944101L
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Reglering: Denna produkt innehåller en läkemedelsprekursor i kategori 2 enligt förordning (EG) nr 273/2004. Alla kunder måste fylla i en deklaration före leverans.
Biotech Grade,≥99.9%
  • Honeywell Burdick & Jackson™ (B&J) developed the first high-purity solvents more than 50 years ago
  • As new applications and techniques emerge, Burdick & Jackson continues to develop products to meet the most demanding requirements for laboratories and pharmaceutical production
  • Our packaging solutions, ranging from lab scale through production, provide our customers with added value, increased efficiency, and enhanced safety.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 110-86-1
Molekylformel C5H5N
Molekylvikt (g/mol) 79.102
MDL-nummer MFCD00011732
InChI-nyckel JUJWROOIHBZHMG-UHFFFAOYSA-N
Synonym azabenzene, azine, pyridin, piridina, pirydyna, pyridin german, pirydyna polish, piridina italian, rcra waste number u196, caswell no. 717
PubChem CID 1049
ChEBI CHEBI:16227
IUPAC-namn pyridine
LEDER C1=CC=NC=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Pyridine
pH ∼8.8 (at 20°C)
Smältpunkt -42°C
Färg Colorless
Densitet 0.978g/mL at 25°C
Kvantitet 1 L
Explosionsgräns 0.124
Flampunkt 17°C (62.6°F)
Tändpunkt 899°F
Odör Unpleasant
Förpackning Glass Bottle
Fysisk form Liquid
Ångtryck 10mmHg (13.2°C), 20mmHg (25°C)
UN-nummer UN1282
Beilstein 103233
Kokpunkt 115°C
Formel vikt 79.1g/mol
Procent renhet ≥99.9%