Läs mer
Pyridine-d5, 99,5 % (isotopisk), Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11304438
Change view
Kvantitet:
10 Ea.
2 ea.
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
Paket med 2
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11304438 10 Ea. Paket med 10
11314438 2 ea. Paket med 2
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Produktkod. 11304438 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 042341.KV
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 14-12-2026
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
CAS: 7291-22-7 | C5H5N | 84.13 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 7291-22-7
Molekylformel C5H5N
Molekylvikt (g/mol) 84.13
MDL-nummer MFCD00044639
InChI-nyckel JUJWROOIHBZHMG-RALIUCGRSA-N
Synonym pyridine-d5, 2h5 pyridine, c5d5n, 2 h? pyridine, pyridine d5, pyridine,crude,light, pyridine, perdeutero, ∼2∼h_5_ pyridine, de85c
PubChem CID 558519
IUPAC-namn (2H5)pyridin
LEDER [2H]C1=NC([2H])=C([2H])C([2H])=C1[2H]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Pyridine-d5
Fysisk form Vätska
Namnnotering Isotop
Densitet 1.05 g/mL
Flampunkt 20 °C (68 °F)
Odör Obehagligt
Förpackning Förinställd ampull
Brytningsindex 1.506
Kvantitet 10 Ea.
Smältpunkt -42 °C
Kokpunkt 115 °C
UN-nummer UN1282
Beilstein 114377
Formel vikt 84.14
Procent renhet 99.5%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.