Läs mer
Pyridin-d5, för NMR, 99,5 atom % D, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 16318216 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
10 mL
Produktkod. Kvantitet
16318216 10 mL
1 options
Produktkod. 16318216 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 464190100
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1905.00 SEK
    1747.08 SEK / 10ml
    Save 157.92 SEK
    8% Av
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 7291-22-7 | C5H5N | 84,13 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Pyridine-d5
Densitet 1.0500 g/mL, 1.05
Flampunkt 20 °C
Brytningsindex 1.5060
Kvantitet 10 mL
CAS 7291-22-7
Smältpunkt -41,0 °C
Kokpunkt 114,4 °C
Molekylformel C5H5N
MDL-nummer MFCD00044639
Löslighetsinformation Löslighet i vattenlösning: löslig.
InChI-nyckel JUJWROOIHBZHMG-RALIUCGRSA-N
LEDER [2H]C1=NC([2H])=C([2H])C([2H])=C1[2H]
IUPAC-namn (2H5)pyridin
Molekylvikt (g/mol) 84.13
Formel vikt 84.14
Kvalitet NMR
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.