Läs mer
Pyridine-d5, för NMR, förpackad i 0,75 ml ampuller, 99,5 atom % D, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 16308216 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
7.5 mL
Produktkod. Kvantitet
16308216 7.5 mL
1 options
Produktkod. 16308216 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 464180075
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1355.00 SEK
    1235.20 SEK / 7.5ml
    Save 119.80 SEK
    8% Av
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 7291-22-7 | C5H5N | 84,13 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Kemiskt namn eller material Pyridine-d5
Densitet 1.0500 g/mL, 1.05
Flampunkt 20 °C
Brytningsindex 1.5060
Kvantitet 7.5 mL
CAS 7291-22-7
Smältpunkt -41,0 °C
Kokpunkt 114,4 °C
Molekylformel C5H5N
MDL-nummer MFCD00044639
Löslighetsinformation Löslighet i vattenlösning: löslig.
InChI-nyckel JUJWROOIHBZHMG-RALIUCGRSA-N
LEDER [2H]C1=NC([2H])=C([2H])C([2H])=C1[2H]
IUPAC-namn (2H5)pyridin
Molekylvikt (g/mol) 84.13
Formel vikt 84.14
Kvalitet NMR
Show More Show Less
compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • Pyridine-d5
Signal Word
  • Fara
Hazard Category
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Brandfarlig vätska Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
Hazard Statement
  • H225-Mycket brandfarlig vätska och ånga.
  • H302-Skadligt vid förtäring.
  • H312-Skadligt vid hudkontakt.
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H332-Skadligt vid inandning.
Precautionary Statement
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P312-Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Contain: (2H5)Pyridine
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.