Läs mer
Pyridin-d5 (reagenskvalitet), CDN
Produktkod. 30327981
Change view
Kvantitet:
5 g
10 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30327981 5 g
30328208 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Produktkod. 30327981 Leverantör CDN Leverantörsnummer CDND00855G
 Begränsad artikel
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Upptäck 4000+ högkvalitativa deutererade compounds, som skickas direkt från lager för snabbhet. Vi erbjuder många unika API:er, inklusive aktiva läkemedelsingredienser, nitrosaminer, aminosyror, steroider, gaser, bekämpningsmedel och fettsyror.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Pyridine D5
CAS 7291-22-7
Molekylformel C5 2H5 N
Kvantitet 5 g
Synonym Pyridine-2,3,4,5,6-d5, Pyridine-d5 (6 CI,7 CI,8 CI,9 CI), Pentadeuteropyridine, Perdeuteriopyridine
InChI formel InChI=1 S/C5H5N/c1-2-4-6-5-3-1/h1-5 H/i1D,2 D,3 D,4 D,5 D
LEDER [2 H]c1nc([2 H])c([2 H])c([2 H])c1[2 H]
IUPAC-namn 2,3,4,5,6-pentadeuteriopyridin
Molekylvikt (g/mol) 84.13
Formel vikt 84,0736 g/mol
Procent renhet 99 atom % D, min 99 % kemisk renhet