Läs mer
Pyridine-d5, TRC
Produktkod. 30409033
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
10 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30409033 10 g
30427101 1 g
30415964 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Produktkod. 30409033 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCP99123710G
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item requires a price update prior to being ordered.
Request a Price for this item here.
, 02 950 59 478
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 7291-22-7
Molekylformel C5 2H5 N
Molekylvikt (g/mol) 84.13
Synonym Pyridine-2,3,4,5,6-d5, Pyridine D5 (6CI,7CI,8CI,9CI), Pentadeuteropyridine, Perdeuteriopyridine
IUPAC-namn 2,3,4,5,6-pentadeuteriopyridine
LEDER [2H]c1nc([2H])c([2H])c([2H])c1[2H]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Pyridine D5
Kvantitet 10 g
InChI formel InChI=1S/C5H5N/c1-2-4-6-5-3-1/h1-5H/i1D,2D,3D,4D,5D
Formel vikt 84.0736