Läs mer
Pyridin-d5, TRC
Produktkod. 30427101
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
10 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30427101 1 g
30409033 10 g
30415964 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Produktkod. 30427101 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCP9912371G
 Begränsad artikel
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 7291-22-7
Molekylformel C5 2H5 N
Molekylvikt (g/mol) 84.13
Synonym Pyridine-2,3,4,5,6-d5, Pyridine D5 (6CI,7CI,8CI,9CI), Pentadeuteropyridine, Perdeuteriopyridine
IUPAC-namn 2,3,4,5,6-pentadeuteriopyridin
LEDER [2H]c1nc([2H])c([2H])c([2H])c1[2H]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Pyridine D5
Kvantitet 1 g
InChI formel InChI=1S/C5H5N/c1-2-4-6-5-3-1/h1-5H/i1D,2D,3D,4D,5D
Formel vikt 84.0736