Läs mer
Pyridin, Honeywell™
Produktkod. 16675743 Handla allt Honeywell Research Chemicals Produkter
Change view
:
35 kg
Produktkod.
16675743 35 kg
1 options
Produktkod. 16675743 Leverantör Honeywell Research Chemicals Leverantörsnummer 16037S35KG
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Pyridine
CAS 110-86-1
CAS Max % 1
Smältpunkt -42°C
Färg Färglös
Densitet 0.98 g/cm3 (20°C)
pH 8.8
Kokpunkt 115°C (1013 hPa)
Flampunkt 20°C
Molekylformel C5H5N
Kvantitet 35 kg
InChI-nyckel JUJWROOIHBZHMG-UHFFFAOYSA-N
LEDER C1=CC=NC=C1
IUPAC-namn pyridin
Molekylvikt (g/mol) 79.10