Läs mer
Pyridin, Honeywell Burdick & Jackson™
Produktkod. 16891240
Change view
Kvantitet:
2.5 L
Förpackning:
Glasflaska
Produktkod. Kvantitet Förpackning
16891240 2.5 L Glasflaska
1 options
Produktkod. 16891240 Leverantör Honeywell Burdick & Jackson Leverantörsnummer BB3332.5L
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
BioSyn™ , för biosyntes och tillämpningar som kräver låg vattenhalt,> 99,8 %
  • Ultralåga vattenspecifikationer
  • Låga aminspecifikationer
  • Låga partikelhalter
  • Hög lösningsmedelsrenhet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 110-86-1
PubChem CID 1049
ChEBI CHEBI:16227
Specifikationer
Kvantitet 2.5 L
Flampunkt 20 °C
Förpackning Glasflaska
Fysisk form Flytande, klar
Brytningsindex 1.5085 - 1.5109