Läs mer
Pyridinhydrobromid, 98 %
Produktkod. 11499566
Change view
Kvantitet:
50 g
250 g
1000 g
Förpackningsstorlek:
1000g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11499566 1000 g 1000g
11409576 50 g 50g
11419576 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11499566 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A19314.0B
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 18820-82-1 | C5H6BrN | 160,014 g/mol
Pyridinhydrobromid kan användas i kemiska syntesstudier. Pyridinhydrobromid är ganska användbar för bromering av ketoner i mikro- eller halvmikroskala.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
Pyridinhydrobromid kan användas i kemiska syntesstudier. Pyridinhydrobromid är ganska användbar för bromering av ketoner i mikro- eller halvmikroskala.
Löslighet Lösligt i
vatten.
Anmärkningar
Hygroskopisk. Förvara på sval plats. Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och väl ventilerad plats. Förvaras åtskilt från starka oxidationsmedel, vatten, fukt.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 18820-82-1
Molekylformel C5H6BrN
Molekylvikt (g/mol) 160.014
MDL-nummer MFCD00012801
InChI-nyckel BBFCIBZLAVOLCF-UHFFFAOYSA-N
Synonym pyridine hydrobromide, pyridinium bromide, pyridine, hydrobromide, pyridine, hydrobromide 1:1, pyridine hbr, pyridinehydrobromide, acmc-1bovh, ksc178o2t, pyridine hydrobromide, purum at
PubChem CID 87810
IUPAC-namn pyridin; hydrobromid
LEDER C1=CC=NC=C1.Br
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Pyridine hydrobromide
Smältpunkt 216 °C till 220 °C
Kvantitet 1000 g
Känslighet Hygroskopisk
Löslighetsinformation Löslig i vatten.
Formel vikt 160.01
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.