Läs mer
Pyridinhydrobromidperbromid, tech. 90 %, Thermo Scientific Chemicals
Beskrivning
Pyridinhydrobromidperbromid används som bromeringsreagens vid alfa-bromering och alfa-tiocyanering av ketoner, fenoler, omättade och aromatiska etrar. Det används som råmaterial vid framställning av beta-adrenerga blockerande medel. Dessutom används det som ett analytiskt reagens.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Pyridinhydrobromidperbromid används som bromeringsreagens vid alfa-bromering och alfa-tiocyanering av ketoner, fenoler, omättade och aromatiska etrar. Det används som råmaterial vid framställning av beta-adrenerga blockerande medel. Dessutom används det som ett analytiskt reagens.
Löslighet
Löslig i metanol, ättiksyra, etanol, n-butanol och terahydrofuran. Olösligt i vatten, koltetraklorid, etylbromid, bensen, toluen, ligroin, petroleumeter.
Anmärkningar
Förvaras svalt. Inkompatibel med starka oxidationsmedel och starka baser.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Pyridine hydrobromide perbromide |
| Smältpunkt | 128°C to 136°C |
| Kvantitet | 25 g |
| UN-nummer | UN3261 |
| Beilstein | 3690144 |
| Merck Index | 14,7973 |
| Löslighetsinformation | Soluble in methanol,acetic acid,ethanol,n-butanol and terahydrofuran. Insoluble in water,carbon tetrachloride,ethyl bromide,benzene,toluene,ligroin,petroleum ether. |
| Formel vikt | 319.82 |
| Procent renhet | 90% |
| Kvalitet | Teknisk |
Säkerhet och hantering
- Pyridine hydrobromide perbromide
- Fara
- Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1B
- H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
- P260-Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/ sprej.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
- P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
- P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
- P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
- P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
- P363-Nedstänkta kläder ska tvättas innan de används igen.
- P405-Förvaras inlåst.
- P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.