Läs mer
Pyridinhydrobromid, TRC
Produktkod. 30410658
Change view
Kvantitet:
1 g
Produktkod. Kvantitet
30410658 1 g
1 options
Produktkod. 30410658 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCP9989181G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 12-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Pyridine Hydrobromide
CAS 18820-82-1
Molekylformel C5H5N . HBr
Kvantitet 1 g
InChI formel InChI=1S/C5H5N.BrH/c1-2-4-6-5-3-1;/h1-5H;1H
LEDER Br.c1ccncc1
IUPAC-namn pyridin; Hydrobromid
Molekylvikt (g/mol) 160.01
Formel vikt 158.9684