Läs mer
Pyridinhydroklorid, 98 %
Beskrivning
Pyridinhydroklorid är ett klassiskt reagens för klyvning av arylmetyletrar vid 200-220o. Det används också vid demetylering av 4,5-dimetyl-7-metoxi-1-tetralon.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Pyridinhydroklorid är ett klassiskt reagens för klyvning av arylmetyletrar vid 200-220o. Det används också vid demetylering av 4,5-dimetyl-7-metoxi-1-tetralon.
Löslighet Löslig i vatten
(85 g/100 ml) och metanol.
Anmärkningar
Förvaras svalt. Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och väl ventilerad plats. Det är hygroskopiskt till sin natur.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Pyridine hydrochloride |
| Smältpunkt | ∼145 °C |
| Kokpunkt | 222 °C till 224 °C |
| Kvantitet | 50 g |
| Beilstein | 3615340 |
| Känslighet | Hygroskopisk |
| Löslighetsinformation | Löslig i vatten (85g/100 ml) och metanol. |
| Formel vikt | 115.56 |
| Procent renhet | 98% |
Säkerhet och hantering
- Pyridine hydrochloride
- Varning
- Akut toxicitet Kategorija 4
- Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
- Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
- Specifik organtoxicitet Kategorija 3
- H302-Skadligt vid förtäring.
- H312-Skadligt vid hudkontakt.
- H315-Irriterar huden.
- H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
- H332-Skadligt vid inandning.
- H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
- P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P301+P312-VID FÖRTÄRING: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL / läkare / /om du mår dåligt.
- P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
- P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
- P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
- MIXTURE LIST-Contain: Pyridine hydrochloride
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.