Läs mer
Pyridinhydroklorid, 98 %
Produktkod. 11494213
Change view
Kvantitet:
50 g
250 g
1000 g
Förpackningsstorlek:
1000g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11494213 1000 g 1000g
11404223 50 g 50g
11414223 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11494213 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A10871.0B
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 07-12-2026
CAS: 628-13-7 | C5H6ClN | 115,56 g/mol
Pyridinhydroklorid är ett klassiskt reagens för klyvning av arylmetyletrar vid 200-220o. Det används också vid demetylering av 4,5-dimetyl-7-metoxi-1-tetralon.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användning
Pyridinhydroklorid är ett klassiskt reagens för klyvning av arylmetyletrar vid 200-220o. Det används också vid demetylering av 4,5-dimetyl-7-metoxi-1-tetralon.
Löslighet Löslig i vatten
(85 g/100 ml) och metanol.
Anmärkningar
Förvaras svalt. Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och väl ventilerad plats. Det är hygroskopiskt till sin natur.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 628-13-7
Molekylformel C5H6ClN
Molekylvikt (g/mol) 115.56
MDL-nummer MFCD00012802
InChI-nyckel AOJFQRQNPXYVLM-UHFFFAOYSA-N
Synonym pyridine hydrochloride, pyridine, hydrochloride, pyridinehydrochloride, pyridine hcl, pyridine, hydrochloride 1:1, pyridine-hcl, pyridine.hcl, pyridiniumchloride, pyridine hcl salt, pyrdine hydrochloride
PubChem CID 10176127
IUPAC-namn pyridin; hydroklorid
LEDER C1=CC=NC=C1.Cl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Pyridine hydrochloride
Smältpunkt ∼145 °C
Kokpunkt 222 °C till 224 °C
Kvantitet 1000 g
Beilstein 3615340
Känslighet Hygroskopisk
Löslighetsinformation Löslig i vatten (85g/100 ml) och metanol.
Formel vikt 115.56
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.