Läs mer
Pyridine-iodine Chloride Complex, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Pyridine-iodine Chloride Complex |
| Kvantitet | 500 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C5H5N.ClI/c1-2-4-6-5-3-1;1-2/h1-5H; |
| Formel vikt | 240.9155 |