Läs mer
Pyridin N-oxid, 95 %
Produktkod. 11458623
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
500 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11458623 500 g 500g
11438623 25 g 25g
11448623 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11458623 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A10419.36
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 694-59-7 | C5H5NO | 95,101 g/mol
Pyridin N-oxid används vid behandling av Kaysers sjukdom. Det används ofta inom kemisk industri. Det kan fungera som katalytiskt medel.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Löslighet Lösligt i
vatten.
Anmärkningar
Hygroskopisk. Förvaring under kvävefilt har rekommenderats. Förvaras under 2-8 °C.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 694-59-7
Molekylformel C5H5NO
Molekylvikt (g/mol) 95.101
MDL-nummer MFCD00006194
InChI-nyckel ILVXOBCQQYKLDS-UHFFFAOYSA-N
Synonym pyridine-n-oxide, pyridine 1-oxide, pyridine n-oxide, pyridine oxide, pyridine, 1-oxide, pyridine-1-oxide, unii-91f12jjj4h, py n-oxide, pyridin-1-ium-1-olate, pyridine-oxide
PubChem CID 12753
ChEBI CHEBI:29136
IUPAC-namn 1-oxidopyridin-1-ium
LEDER C1=CC=[N+](C=C1)[O-]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Pyridine N-oxide
Smältpunkt 61°C to 66°C
Kokpunkt 270°C
Flampunkt 143°C (289°F)
Kvantitet 500 g
Beilstein 105257
Känslighet Very Hygroscopic
Merck Index 14,7972
Löslighetsinformation Soluble in water.
Formel vikt 95.1
Procent renhet 95%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.