Läs mer
Pyridin-N-oxid, 95 %
Produktkod. 10645402 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
500 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10645402 100 g Glasflaska 100g
10331184 25 g Glasflaska 25g
10001830 500 g Glasflaska 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10645402 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 157691000
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 30-11-2026
CAS: 694-59-7 | C5H5NO | 95,1 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 694-59-7
Molekylformel C5H5NO
Molekylvikt (g/mol) 95.1
MDL-nummer MFCD00006194
InChI-nyckel ILVXOBCQQYKLDS-UHFFFAOYSA-N
Synonym pyridine-n-oxide, pyridine 1-oxide, pyridine n-oxide, pyridine oxide, pyridine, 1-oxide, pyridine-1-oxide, unii-91f12jjj4h, py n-oxide, pyridin-1-ium-1-olate, pyridine-oxide
PubChem CID 12753
ChEBI CHEBI:29136
IUPAC-namn 1-oxidopyridin-1-ium
LEDER C1=CC=[N+](C=C1)[O-]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Pyridine-N-oxide
Namnnotering 98%
Smältpunkt 60,0 °C till 65,0 °C
Färg Brun till vit
Kokpunkt 270,0 °C
Flampunkt 143 °C
Infrarött spektrum Autentisk
Analysprocentintervall 95%
Förpackning Glasflaska
Kvantitet 100 g
Beilstein 20, II, 131
Fieser 01,966; 02,353; 05,567; 09,396
Merck Index 15, 8084
Löslighetsinformation Löslighet i vatten: löslig.
Formel vikt 95.1
Procent renhet 95%
Fysisk form Kristallint fast ämne, kristaller eller bitar
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Pyridine-N-oxide
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H315-Irriterar huden.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P312-Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.