Läs mer
Pyridine-N-oxide-d5, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Pyridine-N-oxide-d5 |
| CAS | 19639-76-0 |
| Molekylformel | C5 D5 N O |
| Kvantitet | 500 mg |
| Synonym | Pyridine-d5','1-oxide, Pyridine-d5 N-oxide, Pyridine-N-oxide-d5 |
| InChI formel | InChI=1S/C5H5NO/c7-6-4-2-1-3-5-6/h1-5H/i1D,2D,3D,4D,5D |
| LEDER | [2H]c1c([2H])c([2H])[n+]([O-])c([2H])c1[2H] |
| IUPAC-namn | 2,3,4,5,6-pentadeuterio-1-oxidopyridin-1-ium |
| Molekylvikt (g/mol) | 100.13 |
| Formel vikt | 100.0685 |