Läs mer
Pyridine Pesticide Mixture 675 500 μg/mL in Methanol, Dr. Ehrenstorfer
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Dithiopyr∣Fluroxypyr∣Thiazopyr |
| CAS | 97886-45-8, 69377-81-7, 117718-60-2 |
| Analyt- eller komponentnamn | Dithiopyr∣Fluroxypyr∣Thiazopyr |
| Frakt skick | +20°C |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 17034 |
| Lösningsmedel eller matris | Methanol |
| Kvantitet | 1 ml |
| Koncentration eller sammansättning (efter analyt eller komponenter) | Dithiopyr 500 μg/mL∣Fluroxypyr 500 μg/mL∣Thiazopyr 500 μg/mL |