Läs mer
Pyridin, puriss. p.a., ACS-reagens, ≥99,5 %, Solstice
Produktkod. 15673980
Change view
Kvantitet:
200 kg
Förpackning:
Metalltrumma
Förpackningsstorlek:
200kg
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
15673980 200 kg Metalltrumma 200kg
1 options
Produktkod. 15673980 Leverantör Honeywell-Riedel-de Haen Leverantörsnummer 33501200KG
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    130545.00 SEK
    108798.88 SEK / 200kg
    Save 21746.12 SEK
    16% Av
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
Request Bulk or Custom Format
För närvarande inte tillgänglig: Vi har ingen information om när den här produkten kommer att finnas tillgänglig.
Se alternativa produkter
puriss. pa, ACS-reagens,≥ 99,5 %
  • Honeywell Riedel-de Haen har över 200 års historia av att producera högrena kemikalier
  • Det är det ledande varumärket som erbjuder högrena lösningsmedel för dedikerade applikationer.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Pyridine
Namnnotering Puriss. p.a., ACS-reagens, ≥99,5%
CAS 110-86-1
CAS Max % 100.0000%
Densitet 0.98 g/cm3
Kvantitet 200 kg
Flampunkt 20 °C
Förpackning Metalltrumma
Molekylformel C5H5N
Linjär formel C21H14Br4O5S
MDL-nummer MFCD00005874
UN-nummer UN1282
Beilstein 103233
Synonym azabenzene, azine, pyridin, piridina, pirydyna, pyridin german, pirydyna polish, piridina italian, rcra waste number u196, caswell no. 717
Kokpunkt 115 °C
InChI-nyckel JUJWROOIHBZHMG-UHFFFAOYSA-N
LEDER C1=CC=NC=C1
IUPAC-namn pyridin
Molekylvikt (g/mol) 79.102
PubChem CID 1049
ChEBI CHEBI:16227
Formel vikt 79.1
Procent renhet >99.5%
Kvalitet ACS