Läs mer
Pyridin, puriss. p.a., ACS-reagens, Solstice
Produktkod. 15634010
Change view
Kvantitet:
500 mL
1 L
Förpackningsstorlek:
1 L
500ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15634010 500 mL 500ml
15624010 1 L 1 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15634010 Leverantör Fluka Leverantörsnummer 33553500ML
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3300.00 SEK
    2474.28 SEK / 500ml
    Save 825.72 SEK
    25% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 22-12-2026
Kemiska identifierare
CAS 110-86-1
Molekylformel C5H5N
Molekylvikt (g/mol) 79.102
MDL-nummer MFCD00011732
InChI-nyckel JUJWROOIHBZHMG-UHFFFAOYSA-N
Synonym azabenzene, azine, pyridin, piridina, pirydyna, pyridin german, pirydyna polish, piridina italian, rcra waste number u196, caswell no. 717
PubChem CID 1049
ChEBI CHEBI:16227
IUPAC-namn pyridin
LEDER C1=CC=NC=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Pyridine
Densitet 0,978 g/ml vid 25 °C
Kvantitet 500 mL
Explosionsgräns 0.124
Flampunkt 17 °C (62,6 °F)
Tändpunkt 899 °F
Ångtryck 20 mmHg (25 °C), 10 mmHg (13,2 °C)
UN-nummer UN1282
Beilstein 103233
Formel vikt 79,1 g/mol
Procent renhet ≥99,5 % (GC)
Kvalitet ACS/puriss. pa